Tisk…
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (by titrimetric analysis), BioChemica®
Dodavatel: PanReac AppliChem
A3834.0005 A3834.0010
A3834.0005EA 4600 CZK
A3834.0005 A3834.0010
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (by titrimetric analysis), BioChemica®
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Vzorec: C₁₄H₂₄N₂O₇·2HCl·5H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150886
CAS číslo: 22189-32-8
EINECS: 244-554-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Titrimetric) Min. 95%