FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH
H59730.06
H59730.14
H59730.06EA
2080
CZK
H59730.06
H59730.14
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (by HPLC)
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine
Vzorec:
C₂₈H₂₉NO₅ Bod tání: 153…156 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00037129 CAS číslo: 71989-38-3 EINECS: 276-262-7 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC) | >97.5% |