Tisk…
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H59536.06 H59536.14
H59536.06EA 2420 CZK
H59536.06 H59536.14
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (by HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-gamma-trityl-L-asparagine
Vzorec: C₃₈H₃₂N₂O₅
Bod tání: 201…204 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077049
CAS číslo: 132388-59-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC) Min. 96.0%