Tisk…
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H59422.06 H59422.14
H59422.06EA 1870 CZK
H59422.06 H59422.14
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₅
Bod tání: 127…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037127
CAS číslo: 71989-33-8
EINECS: 276-260-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC) Min. 97.5%