Tisk…
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, 5-tert-Butyl N-Fmoc-L-glutamate
H59169.06 H59169.14
H59169.06EA 2450 CZK
H59169.06 H59169.14
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Vzorec: C₂₄H₂₇NO₆
MW: 425,48 g/mol
Bod tání: 83…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037135
CAS číslo: 71989-18-9
EINECS: 276-253-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC) Min. 97.5%