Tisk…
E/E absolute ≥99.8%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Ethyl alcohol
85933.290EA 2320 CZK
85933.290 85933.320
E/E absolute ≥99.8%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Ethanol
Vzorec: C₂H₅OH
MW: 46.07
Bod varu: 78.3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –117 °C
Bod vzplanutí: 12
MDL Number: MFCD00003568
CAS číslo: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml