Tisk…
VWR® pHenomenal® MD 8000 L, Multimetry stolní, digitální
Dodavatel: VWR Collection
665-0499EA 37250 CZK
665-0499 665-0498
VWR® pHenomenal® MD 8000 L, Multimetry stolní, digitální
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tyto digitální měřiče mohou měřit šest parametrů: pH, mV, teplotu, vodivost, rozpuštěný kyslík a zákal. Technologie IDP optimalizuje použití a usnadňuje měření (není třeba znovu kalibrovat při změně měřiče a není třeba upravovat nastavení). Měřená data jsou opatřena sériovým číslem, nastavením a kalibračními údaji.
  • jeden univerzální měřicí kanál
  • automatické rozeznání senzoru: měřený parametr a nastavení jsou automaticky rozeznány
  • vhodné pro inteligentní sondy (IDP)
  • lze provádět měření s kabelem o délce až 100 metrů
  • paměť pro 4500 záznamů
  • snadno čitelný podsvícený grafický displej
  • nízká spotřeba energie (1000 provozních hodin)
Informace o dodávce: každá dodávka obsahuje samostatný měřicí stolní přístroj MD 8000 L nebo LB, jednu inteligentní skleněnou kombinovanou pH / teplotní elektrodou, 2 láhve s 50ml roztokem pH pufrů (pH 4,00 a 7,00), jeden kloubový stojan, kalibrační certifikát a návod k použití v 6 jazycích na přiloženém CD. Pro více informací ohledně dalších elektrod, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti Avantor.