Tisk…
Chrániče mušlové / náhlavní, PELTOR™ ProTac™ III
Dodavatel: 3M
MT13H221A MT13H221P3E MT13H220A MT13H220P3E
MMMAMT13H221AEA 6410 CZK
MMMAMT13H221A MMMAMT13H221P3E MMMAMT13H220A MMMAMT13H220P3E
Chrániče mušlové / náhlavní, PELTOR™ ProTac™ III
Chrániče mušlové Chrániče mušlové
Chrániče sluchu ProTac™ III přispívají k ochraně proti škodlivému hluku, přičemž umožňují slyšet okolní zvuky až do úrovně 82 dB. Usnadňují komunikaci s kolegy v blízkosti a také slyšet varovné signály, přibližující se vozidla nebo zvuky strojů a procesů.
  • útlum závislý na úrovni hluku v okolí
  • systém nabídky s hlasovým ovládáním
  • automatické vypnutí:
  • varování při slabé úrovni baterie
  • pro omezení koroze způsobené potem je elektronika umístěna ve vnější části mušle
Jsou k dispozici ve verzi s náhlavní páskou nebo k přichycením na přilbu a to ve dvouMore Product Information