Tisk…
VWR®, Sáčky do odpadních kontejnerů, sterilní
Dodavatel: VWR Collection
141-1380EA 5520 CZK
141-1380 141-1443
VWR®, Sáčky do odpadních kontejnerů, sterilní
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Sáčky vytváří neproniknutelnou bariéru mezi dezinfekčním prostředkem a nádobou.
  • LDPE/nylon
  • sterilizováno zářením
  • pro kontejnery řady B-7
Zachová integritu dezinfekčního prostředku.
Balení: Jednotlivě baleno, ve dvojitém obale / 6 ks. 4 sáčky / 6 ks v jednom balení