Oxid hlinitý bazický 32-63 µm APS HPLC flash grade
Dodavatel: Thermo Scientific
46071.22
46071.36
46071.22EA
1010
CZK
46071.22
46071.36
Oxid hlinitý bazický 32-63 µm APS HPLC flash grade
Aluminium oxide basic
Vzorec:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS číslo: 1344-28-1 |