Tisk…
Spektrofotometry Vis a UV/Vis, Genesys™
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
840-297300 840-298300 840-300300 840-301300 840-300000
634-1072EA 0 CZK
634-1072 634-1074 634-1078 634-1082 SPET840-300000
Spektrofotometry Vis a UV/Vis, Genesys™
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Spektrofotometry Genesys Vis / UV-Vis poskytují výjimečný výkon s moderním designem.
  • rychlé a snadné měření pomocí jednoduchého dotykového menu
  • snadná výměna vzorků prostřednictvím velkého a přístupného kyvetového prostoru
  • uložte a vytiskněte svá data libovolným způsobem pomocí řady možností exportu
  • Genesys 140, 150, 180 a BioMate 160 s volitelným USB adaptérem jsou Wi-Fi kompatibilní
Model Biomate 160 obsahuje software pro aplikace Life Science. Software zahrnuje předprogramované metody pro testy nukleových kyselin A260, proteinů A280 a A205, kolorimetrickou analýzu proteinů a určení hustoty bakteriálních kultur (metody OD600).
Genesys 180 s duálním optickým systémem je ideálním řešením, při potřebě referenčního paprsku, například při kinetickém měření. Standardní součástí přístroje je také osmimístný automatický měnič kyvet.
Spektrofotometry Genesys poskytují přesné a reprodukovatelné výsledky prováděných aplikací. Ve viditelné části spektra je možné provádět mnoho důležitých aplikací nebo experimentů, včetně jednoduchých enzymatických testů, stanovení barev a měření koncentrace.
Tyto skenovací spektrofotometry s konzistentním a spolehlivým výkonem mají snadné ovládání a kompaktní provedení. Ať už jde o aplikace kvantitativní analýzy, QA / QC, life sicence nebo vzdělávání, analýzu vod a odpadních vod nebo potravinářský a nápojový průmysl, můžete počítat s nástroji Genesys.
Certifikace: Seznam UL. C-UL. CSA.
Informace pro objednávání: k dispozici je kompletní řada příslušenství, včetně automatických měničů a držáků kyvet, průtokového modulu a sond z optických vláken, které umožňují měření a temperaci velkého počtu vzorků.