Tisk…
Caps and septa, BASIK™
Dodavatel: MICROSOLV
9502C-E-10B 9502C-E-10B-M 9502C-E-10C 9502C-E-10C-M 9502C-E-10G 9502C-E-10G-M 9502C-E-10K 9502C-E-10K-M 9502C-E-10LB 9502C-E-10LB-M 9502C-E-10R 9502C-E-10R-M 9502C-E-10Y 9502C-E-10Y-M 9502C-E-30B 9502C-E-30B-M 9502C-E-30BX 9502C-E-30BX-M 9502C-E-30C 9502C-E-30C-M 9502C-E-30CX 9502C-E-30CX-M 9502C-E-30G 9502C-E-30G-M 9502C-E-30GX 9502C-E-30GX-M 9502C-E-30K 9502C-E-30K-M 9502C-E-30KX 9502C-E-30KX-M 9502C-E-30LBX 9502C-E-30LBXM 9502C-E-30R 9502C-E-30R-M 9502C-E-30RX 9502C-E-30RX-M 9502C-E-30Y 9502C-E-30Y-M 9502C-E-30YX 9502C-E-30YX-M
MICS9502C-E-10BEA 967 CZK
MICS9502C-E-10B MICS9502C-E-10B-M MICS9502C-E-10C MICS9502C-E-10C-M MICS9502C-E-10G MICS9502C-E-10G-M MICS9502C-E-10K MICS9502C-E-10K-M MICS9502C-E-10LB MICS9502C-E-10LB-M MICS9502C-E-10R MICS9502C-E-10R-M MICS9502C-E-10Y MICS9502C-E-10Y-M MICS9502C-E-30B MICS9502C-E-30B-M MICS9502C-E-30BX MICS9502C-E-30BX-M MICS9502C-E-30C MICS9502C-E-30C-M MICS9502C-E-30CX MICS9502C-E-30CX-M MICS9502C-E-30G MICS9502C-E-30G-M MICS9502C-E-30GX MICS9502C-E-30GX-M MICS9502C-E-30K MICS9502C-E-30K-M MICS9502C-E-30KX MICS9502C-E-30KX-M MICS9502C-E-30LBX MICS9502C-E-30LBXM MICS9502C-E-30R MICS9502C-E-30R-M MICS9502C-E-30RX MICS9502C-E-30RX-M MICS9502C-E-30Y MICS9502C-E-30Y-M MICS9502C-E-30YX MICS9502C-E-30YX-M
Caps and septa, BASIK™
Uzávěry Uzávěry chromatografických vialek
For use with 12×32 mm autosampler vials.