Tisk…
Bottles, narrow neck, round, PET
Dodavatel: RIXIUS
9-3550-0250-28 9-3551-0100-28 9-3540-0010-18 9-3540-0030-18
RIXI9-3550-0250-28EA 7660 CZK
RIXI9-3550-0250-28 RIXI9-3551-0100-28 RIXI9-3540-0010-18 RIXI9-3540-0030-18
Bottles, narrow neck, round, PET
Láhve Láhve plastové
Made of PET.
  • Clear or amber
  • Amber coloured for light sensitive substances
  • Good chemical resistance
Round bottles used for pharmaceutical syrups.
Informace pro objednávání: Closures must be ordered separately.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904