Tisk…
Hydroxid sodný 0.1 N, volumetric solution, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
181693.1211 181693.1214 181693.1315
APPC181693.1211EA 897 CZK
APPC181693.1211 APPC181693.1214 APPC181693.1315
Hydroxid sodný 0.1 N, volumetric solution, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Hustota: 1,004 kg/l
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001