Ethyl methyl carbonate 98% (by GC)
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
752002-100ML
752002-10ML
752002-50ML
SIAL752002-100MLEA
8850
CZK
SIAL752002-100ML
SIAL752002-10ML
SIAL752002-50ML
Ethyl methyl carbonate 98% (by GC)
Ethyl methyl carbonate
Vzorec:
C₄H₈O₃ Hustota: 1,006 g/ml (25 °C) Bod vzplanutí: 23 °C |
MDL Number:
MFCD00191398 CAS číslo: 623-53-0 UN: 3272 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Infrared Spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥97.5% |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...