Tisk…
N,N-Dimethylaminomethylferrocene 96% GC_ASSAY_METHOD, liquid_dark brown, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ferrocenylmethyldimethylamine, (Dimethylaminomethyl)ferrocene
MQ100
119342-10G 119342-50G
SIAL119342-10GEA 2470 CZK
SIAL119342-10G SIAL119342-50G
N,N-Dimethylaminomethylferrocene 96% GC_ASSAY_METHOD, liquid_dark brown, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylaminomethylferrocene
Vzorec: C₁₃H₁₇FeN
MW: 243.13 g/mol
Bod varu: 124...128 °C (2.5 mmHg)) (lit.)
Hustota: 1.228 g/ml (25 °C) (lit.)
Bod vzplanutí: 95 °C
MDL Number: MFCD00001433
CAS číslo: 1271-86-9
EINECS: 215-044-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥95.5%