Tisk…

1,3,5-Trioxane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Trioxymethylene, sym. Trioxane, s-Trioxane, Formaldehyde trimer

M-Clarity™ quality level = MQ200

T81108-100G T81108-25G T81108-2KG T81108-500G
SIALT81108-100GEA 922 CZK
SIALT81108-100G SIALT81108-25G SIALT81108-2KG SIALT81108-500G
1,3,5-Trioxane, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioxane
Vzorec: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Bod varu: 114,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60…62 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006563
CAS číslo: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09863

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR