1,3,5-Trioxane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21189.0100
8.21189.1000
8.21189.0100EA
838
CZK
8.21189.0100
8.21189.1000
1,3,5-Trioxane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioxane
Vzorec:
C₃H₆O₃ Bod varu: 114,5 °C (1013 hPa) Bod tání: 60…62 °C Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006563 CAS číslo: 110-88-3 EINECS: 203-812-5 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,09863 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 221 g/l (25 °C) |
Melting Point | 60 - 62 °C |
Molar Mass | 90.08 g/mol |
Boiling Point | 114 - 115 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 7.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 45 °C |
Explosion Limit | 3.6 - 28.7 %(V) |
Density | 1.17 g/cm3 (65 °C) |
pH | (H2O) neutral |
Ignition Point | 410 °C |