Tisk…
1,3,5-Trioxane 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trioxymethylene, sym. Trioxane, s-Trioxane, Formaldehyde trimer
140290020 140295000 140290051 140291000
ACRO140290020EA 3520 CZK
ACRO140290020 ACRO140295000 ACRO140290051 ACRO140291000
1,3,5-Trioxane 99+%
1,3,5-Trioxane
Vzorec: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Bod varu: 114…116 °C (760 mmHg)
Bod tání: 61…62 °C
Hustota: 1,17 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006563
CAS číslo: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %