1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
187844-25G
187844-5G
SIAL187844-25GEA
8360
CZK
SIAL187844-25G
SIAL187844-5G
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Vzorec:
C₁₂H₁₉Br |
MDL Number:
MFCD00077197 CAS číslo: 941-37-7 EINECS: 213-378-9 |