Adamantane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
100277-100G
100277-25G
SIAL100277-100GEA
2550
CZK
SIAL100277-100G
SIAL100277-25G
Adamantane, Sigma-Aldrich®
Adamantane
Vzorec:
C₁₀H₁₆ Bod varu: 171 °C (1013 hPa) Bod tání: –25 °C Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074719 CAS číslo: 281-23-2 EINECS: 206-001-4 Merck Index: 13,00149 |