Tisk…
1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
130346-25G 130346-5G
SIAL130346-25GEA 2940 CZK
SIAL130346-25G SIAL130346-5G
1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
1-Adamantanol
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: 85…87 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074729
CAS číslo: 768-95-6
EINECS: 212-202-8