1-Chloroadamantane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
294861-25G
294861-5G
SIAL294861-25GEA
3410
CZK
SIAL294861-25G
SIAL294861-5G
1-Chloroadamantane, Sigma-Aldrich®
1-Chloroadamantane
Vzorec:
C₁₀H₁₅Cl MW: 170.68 Bod tání: 163…166 °C Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00075627 CAS číslo: 935-56-8 EINECS: 213-305-0 |