1-Bromoadamantane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
109223-100G
109223-25G
SIAL109223-100GEA
4620
CZK
SIAL109223-100G
SIAL109223-25G
1-Bromoadamantane, Sigma-Aldrich®
1-Bromoadamantane
Vzorec:
C₁₀H₁₅Br Bod varu: 226 °C (1013 hPa) Bod tání: 115…118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074721 CAS číslo: 768-90-1 EINECS: 212-200-7 |