Tisk…
Triphenylene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
140360010 140360050
ACRO140360010EA 2190 CZK
ACRO140360010 ACRO140360050
Triphenylene 98%
Triphenylene
Vzorec: C₁₈H₁₂
MW: 228.29
Bod varu: 438
Bod tání: 196…200 °C
MDL Number: MFCD00001108
CAS číslo: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09870
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %