Tisk…
Symclosene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Trichloro-1,3,5-triazinetrion, 1,3,5-Trichlorohexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichlorocyanuric acid, TCCA, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichloroisocyanuric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
91220-100G 91220-500G
SIAL91220-100GEA 723 CZK
SIAL91220-100G SIAL91220-500G
Symclosene, Sigma-Aldrich®
Symclosene
Vzorec: C₃Cl₃N₃O₃
MW: 232,41 g/mol
Bod varu: 413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 225…230 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006553
CAS číslo: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09188