Symclosene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trichloro-1,3,5-triazinetrion, 1,3,5-Trichlorohexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichlorocyanuric acid, TCCA, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichloroisocyanuric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
176125-1KG
176125-250G
176125-50G
SIAL176125-1KGEA
0
CZK
SIAL176125-1KG
SIAL176125-250G
SIAL176125-50G
Symclosene, Sigma-Aldrich®
Symclosene
Vzorec:
C₃Cl₃N₃O₃ MW: 232,41 g/mol Bod varu: 413 °C (1013 hPa) Bod tání: 225…230 °C Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006553 CAS číslo: 87-90-1 EINECS: 201-782-8 UN: 2468 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,09188 |