Tisk…
Symclosene 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trichloro-1,3,5-triazinetrion, 1,3,5-Trichlorohexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichlorocyanuric acid, TCCA, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichloroisocyanuric acid
421540010 421542500 421540050
ACRO421540010EA 3480 CZK
ACRO421540010 ACRO421542500 ACRO421540050
Symclosene 99%
Symclosene
Vzorec: C₃Cl₃N₃O₃
MW: 232,41 g/mol
Bod varu: 413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 245…251 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: ≥ 225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006553
CAS číslo: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09188
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %