Tisk…
4-Phenyl-3-thiosemicarbazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide, N-Phenylhydrazinecarbothioamide, 4-Phenylthiosemicarbazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
131482-10G 131482-50G
SIAL131482-10GEA 2220 CZK
SIAL131482-10G SIAL131482-50G
4-Phenyl-3-thiosemicarbazide, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₇H₉N₃S
MW: 167,23 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007615
CAS číslo: 5351-69-9
EINECS: 226-329-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III