Tisk…
4-Methyl-3-thiosemicarbazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
130060-10G 130060-50G
SIAL130060-10GEA 1380 CZK
SIAL130060-10G SIAL130060-50G
4-Methyl-3-thiosemicarbazide, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₂H₇N₃S
MW: 105,16 g/mol
Bod varu: 201 °C (1013 hPa)
Bod tání: 136 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007617
CAS číslo: 6610-29-3
EINECS: 229-563-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II