Tisk…
Thiosemikarbazid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Thiosemicarbazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
T33405-100G T33405-500G
SIALT33405-100GEA 861 CZK
SIALT33405-100G SIALT33405-500G
Thiosemikarbazid, Sigma-Aldrich®
Thiosemikarbazid
Vzorec: CH₅N₃S
MW: 91,14 g/mol
Bod tání: 178…180 °C
MDL Number: MFCD00007620
CAS číslo: 79-19-6
EINECS: 201-184-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09499