Tisk…
Thiosemikarbazid 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Thiosemicarbazide
138901000 138905000
ACRO138901000EA 1310 CZK
ACRO138901000 ACRO138905000
Thiosemikarbazid 98+%
Thiosemikarbazid
Vzorec: CH₅N₃S
MW: 91,14 g/mol
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007620
CAS číslo: 79-19-6
EINECS: 201-184-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09499
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %