Tisk…
2,5-Dimethylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
D188603-100G D188603-25G
SIALD188603-100GEA 11720 CZK
SIALD188603-100G SIALD188603-25G
2,5-Dimethylthiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylthiophene
Vzorec: C₆H₈S
MW: 112,2 g/mol
Bod varu: 134 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005452
CAS číslo: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,II