Tisk…
2-Benzoylthiophene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12036.06 A12036.09 A12036.18
A12036.06EA 879 CZK
A12036.06 A12036.09 A12036.18
2-Benzoylthiophene ≥98%
2-Benzoylthiophene
Purity: 98% CAS No.: 135-00-2 Molecular Formula: C11H8OS Formula Weight: 188.25 Melting Point: 55-57° Boiling Point: 124-126°/0.5mm MDL No.: MFCD00022495
Vzorec: C₁₁H₈OS
Bod varu: 124…126 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022495
CAS číslo: 135-00-2
EINECS: 205-169-6