Tisk…
3-Methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M84402-100G M84402-25G
SIALM84402-100GEA 4070 CZK
SIALM84402-100G SIALM84402-25G
3-Methylthiophene, Sigma-Aldrich®
3-Methylthiophene
Vzorec: C₅H₆S
MW: 98,17 g/mol
Bod varu: ∼114 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005470
CAS číslo: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II