Tisk…
3-Hexylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
399051-1G 399051-5G
SIAL399051-1GEA 1310 CZK
SIAL399051-1G SIAL399051-5G
3-Hexylthiophene, Sigma-Aldrich®
3-Hexylthiophene
Vzorec: C₁₀H₁₆S
Bod varu: 60…61 °C (0,8 mmHg)
Hustota: 0,9392 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143181
CAS číslo: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III