Tisk…
2-Methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
M84208-100G M84208-25G
SIALM84208-100GEA 4030 CZK
SIALM84208-100G SIALM84208-25G
2-Methylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Methylthiophene
Vzorec: C₅H₆S
Bod varu: 113 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005451
CAS číslo: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3,II