Tisk…
3-Acetylthiophene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
188020100 188020010
ACRO188020100EA 3400 CZK
ACRO188020100 ACRO188020010
3-Acetylthiophene 98%
3-Acetylthiophene
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 208…210 °C (748 mmHg)
Bod tání: 57…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005468
CAS číslo: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %