Tisk…
2-Acetylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W503509-1KG-K W503509-250G-K
SIALW503509-1KG-KEA 0 CZK
SIALW503509-1KG-K SIALW503509-250G-K
2-Acetylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophene
Vzorec: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005442
CAS číslo: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II