Tisk…
2-Acetylthiophene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13062.0E A13062.22 A13062.36
A13062.0EEA 24440 CZK
A13062.0E A13062.22 A13062.36
2-Acetylthiophene ≥99%
2-Acetylthiophene
Purity: 99% CAS No.: 88-15-3 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5660 Odour: Slightly sweetish Melting Point: 10-12° Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 107910 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005442
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 213…214 °C
Bod tání: 10…12 °C
Hustota: 1,168
Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005442
CAS číslo: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II