Tisk…
2-Acetylthiophene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
102721000 102725000
ACRO102721000EA 1870 CZK
ACRO102721000 ACRO102725000
2-Acetylthiophene 98%
2-Acetylthiophene
Vzorec: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Bod varu: 214 °C (760 mmHg)
Bod tání: 10…11 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005442
CAS číslo: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5640 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %