2-Chloro-5-methylthiophene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B21657.06
B21657.14
B21657.06EA
2250
CZK
B21657.06
B21657.14
2-Chloro-5-methylthiophene ≥97%
2-Chloro-5-methylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 17249-82-0
Molecular Formula: C5H5ClS
Formula Weight: 132.61
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5356
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155-156°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD01632145
Vzorec:
C₅H₅ClS MW: 132,61 g/mol Bod varu: 155…156 °C Hustota: 1,21 Bod vzplanutí: 47 °C (117 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01632145 CAS číslo: 17249-82-0 UN: 1992 ADR: 3,III |