Tisk…
2-Chloro-3-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
648760-1G 648760-5G
SIAL648760-1GEA 1020 CZK
SIAL648760-1G SIAL648760-5G
2-Chloro-3-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅ClS
MW: 132,61 g/mol
Bod varu: 153…157 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2281 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00130083
CAS číslo: 14345-97-2
EINECS: 238-296-0