Tisk…
4-Bromo-2-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
648728-1G 648728-5G
SIAL648728-1GEA 0 CZK
SIAL648728-1G SIAL648728-5G
4-Bromo-2-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
MDL Number: MFCD04116367
CAS číslo: 29421-92-9