Tisk…
3-Bromo-4-methylthiophene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
379960010 379960050
ACRO379960010EA 1340 CZK
ACRO379960010 ACRO379960050
3-Bromo-4-methylthiophene 95%
3-Bromo-4-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
MW: 177.06
Bod varu: 179…183 °C (770 mmHg)
Bod vzplanutí: 78 °C
MDL Number: MFCD00130084
CAS číslo: 30318-99-1
UN: 2810
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %