Tisk…
2-Bromo-5-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
515485-1G 515485-5G
SIAL515485-1GEA 0 CZK
SIAL515485-1G SIAL515485-5G
2-Bromo-5-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58 °C
Hustota: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00130103
CAS číslo: 765-58-2
EINECS: 212-151-1