Tisk…
2-Bromo-3-methylthiophene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11393.06 L11393.14
L11393.06EA 1080 CZK
L11393.06 L11393.14
2-Bromo-3-methylthiophene ≥97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 14282-76-9 Molecular Formula: C5H5BrS Formula Weight: 177.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5710 Boiling Point: 173-176° Beilstein Reference: 105719 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00059741
Vzorec: C₅H₅BrS
Bod varu: 173…176 °C
Hustota: 1,580
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00059741
CAS číslo: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III