Tisk…
Thiofen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
T31801-100G T31801-500G T31801-5G
SIALT31801-100GEA 1340 CZK
SIALT31801-100G SIALT31801-500G SIALT31801-5G
Thiofen, Sigma-Aldrich®
Thiofen
Vzorec: C₄H₄S
Bod varu: 84,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005413
CAS číslo: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490