Tisk…
2-Thiophenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Thiophene-2-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
255335-25G 255335-5G
SIAL255335-25GEA 0 CZK
SIAL255335-25G SIAL255335-5G
2-Thiophenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₃ClO₂S₂
MW: 182,65 g/mol
Bod varu: 82…84 °C (1 mmHg)
Bod tání: 32 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005426
CAS číslo: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II