Tisk…
2-Thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15553.06 A15553.14
A15553.06EA 2160 CZK
A15553.06 A15553.14
2-Thiophenesulphonyl chloride ≥97%
2-Thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 16629-19-9 Molecular Formula: C4H3ClO2S2 Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 80-81°/1mm Beilstein Reference: 123536 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005426
Vzorec: C₄H₃ClO₂S₂
Bod varu: 80…81 °C (1 mmHg)
Bod tání: 29…31 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005426
CAS číslo: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II